Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Fogli
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
10/conf.
25/Pk.
25/confezione
5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
8 cm
10 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Descrizione
Use for high sensitivity, resolution, and low background for all labeling and detection systems, including chemiluminescent, fluorescenct, colorimetric and radioactive. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
- Low background enables a dynamic range for complicated samples
- Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 8 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine |
| Quantità | 25/confezione |
| Formato | Fogli |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.