Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Fogli
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
10/conf.
25/Pk.
25/confezione
5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
8 cm
10 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Beschreibung
Use for high sensitivity, resolution, and low background for all labeling and detection systems, including chemiluminescent, fluorescenct, colorimetric and radioactive. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
- Low background enables a dynamic range for complicated samples
- Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
Spezifikation
Spezifikation
| Lunghezza (sistema metrico) | 9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 8 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods |
| Quantità | 25/Pk. |
| Formato | Sheet |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amersham Protran Premium
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur