Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwiches
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
- Fit most precase gel formats
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 cm |
| Quantità | Pack of 10 |
| Formato | Sandwich |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- amersham protran supported 0.2µm NC 200mm x 200mm
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose