Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Supported NC: Rotoli
Codice prodotto. 15229814 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Lunghezza (sistema metrico):
4 m
Larghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
0.60kg
1 rotolo
Codice prodotto. 15229814
Marca: Cytiva 10600020
Per un affidabile blotting di proteine. Membrane in nitrocellulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Supported NC: I rotoli offrono risoluzione e sensibilità eccellenti e basso background.
Erogatori con rotoli.
  • Le membrane sono costituite da nitrocellulosa sostenuta da un tessuto non tessuto di poliestere inerte all'interno
  • Il supporto non influisce sulle condizioni di trasferimento o sui risultati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Quantità Confezioni singole
Formato Roll
Materiale Nitrocellulosa, poliestere inerte
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 15 cm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • amersham protran supported 0.45µm NC 150mm x 4m
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose