Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Membranes: Sheets
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
20 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
8 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Description
Individual sheets.
- Membranes consist of nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven material within the membrane
- The support does not affect transfer conditions or results
Specifications
Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Quantità | 5/Pk. |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Nitrocellulosa, poliestere inerte |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
Safety and Handling
Product Identifier
- amersham protran supported 0.2µm NC 300mm x 600mm
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose