Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwiches
Codice prodotto. 15249884 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15249884
Marca: Cytiva 10600120
Easy-to-use, precut, preassembled PVDF membrane and filter paper sandwiches
  • Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
  • Fit most precase gel formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Quantità Pack of 10
Formato Sandwich
Dimensione del poro 0.2 μm
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo||
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose