Learn More
Cytiva Amersham™ PTFE-Coated Combs for Standard-Format Vertical Gel Electrophoresis Units
Codice prodotto. 10641186 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
15
20
Spessore (sistema imperiale):
0.03 in.
0.05 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10641186
Marca: Cytiva SE511151.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with standard-format vertical gel electrophoresis units
  • Disponibili in misure che formano 10, 15, 20 o 28 pozzetti
  • La maggior parte dei setacci sono disponibili in tutti e tre gli spessori: 0.75, 1 e 1.5 mm
  • Formano pozzetti di 25 mm di profondità (ad eccezione del setaccio da 28 pozzetti che forma pozzetti di 15 mm di profondità)
  • Il volume di campione contenuto da ciascun pozzetto dipende dallo spessore del gel, dalla profondità del pozzetto e dal numero di pozzetti per setaccio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale su gel formato standard SE 600, SE 400
Tipo Pettine
Materiale PTFE
N. di pozzetti 15
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 5.7 μl
Larghezza (sistema metrico) 0.57 cm
Profondità (sistema imperiale) 0.98 in.
Profondità (sistema metrico) 2.5 cm