Learn More
Cytiva Amersham™ PTFE-Coated Combs for Standard-Format Vertical Gel Electrophoresis Units
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
15
20
Spessore (sistema imperiale):
0.03 in.
0.05 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Disponibili in misure che formano 10, 15, 20 o 28 pozzetti
- La maggior parte dei setacci sono disponibili in tutti e tre gli spessori: 0.75, 1 e 1.5 mm
- Formano pozzetti di 25 mm di profondità (ad eccezione del setaccio da 28 pozzetti che forma pozzetti di 15 mm di profondità)
- Il volume di campione contenuto da ciascun pozzetto dipende dallo spessore del gel, dalla profondità del pozzetto e dal numero di pozzetti per setaccio
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità di elettroforesi verticale su gel formato standard SE 600, SE 400 |
| Tipo | Pettine |
| Materiale | PTFE |
| N. di pozzetti | 10 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 12.4 μl |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.83 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 2.5 cm |