Learn More
Cytiva Sistema di etichettatura DNA Amersham™ Rediprime II
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
30 Reactions
Descrizione
p>Simply add substrate and [α-32P]dCTP. As little as 25ng substrate DNA can be used.
- Ambient temperature-stable reactions with a color check for the labeling of DNA to specific activities of >109dpm/μg
- Long shelf life and simple, fast protocol; labeling reaction complete in 10 min.
- No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization
- DNA can be labeled in solution or in the presence of low melting point agarose
Suitable for use with dCTP only.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2°C to 25°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Marcatura di DNA da una varietà di origini su un’attività specifica elevata per l’uso nelle ibridizzazioni del southern e northern blot |
| Include | Marcatura di soluzione tamponata di reazione di dATP, dGTP, dTTP, enzimi Klenow senza esonucleasi e primer casuali in una forma essiccata e stabilizzata di DNA di controllo, 300 ng di DNA Hind III fogo lambda in 1 provetta sotto forma stabilizzata ed essiccata |
| N. di reazioni | 30 |
| Product Type | Rediprime II DNA Labeling System |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Rediprime II, 30 reactions
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: trometamol, 2-mercaptoethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 20% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 20% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.