Learn More
Cytiva Amersham™ Spacers for Vertical Gel Units
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.1 cm
2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SE 400, SE 600 Vertical Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Spacer |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.1 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 2 cm |