Learn More
Cytiva Amersham™ Spacers for Vertical Gel Units
Codice prodotto. p-3826957 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.1 cm
2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10704987
Marca: Cytiva SE611821.0
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SE 400, SE 600 Vertical Gel Electrophoresis Unit
Tipo Spacer
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema metrico) 0.1 cm