Learn More
Cytiva Streptavidina-fluorofori coniugati Amersham™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cy2-Streptavidin
Cy3-Streptavidin
Cy5-Streptavidin
Dimensione della confezione:
1mg
Pezzo
Descrizione
- High specificity reagents
Applications:
in situ hybridization, flow cytometry
Specifica
Specifica
| Formulazione | This product is supplied as a lyophilized solid in Phosphate-buffered Saline (0.02M Potassium Phosphate, 0.15M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) Bovine Serum Albumin and 0.1% (w/v) Sodium Azide, reconstitute with 1mL of deionized Water, dispense into suitable aliquots and freeze, avoid repeated freeze-thaw cycles |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for use in the Fluorescent analysis of Biotinylated samples |
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Cy5-Streptavidin |
| Contenuto kit | Lyophilized solid in phosphate-buffered saline (0.02M potassium phosphate, 0.15M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) bovine serum albumin and 0.1% (w/v) sodium azide, reconstitute with 1mL of deionized water, dispense into suitable aliquots and freeze |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .