Learn More
Cytiva Streptavidina-fluorofori coniugati Amersham™
Codice prodotto. 10544765 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cy2-Streptavidin
Cy3-Streptavidin
Cy5-Streptavidin
Dimensione della confezione:
1mg
Pezzo
Codice prodotto. 10544765
Marca: Cytiva PA43001
Per ibridizzazione in situ e citometria a flusso. Gli streptavidina-fluorofori coniugati Cytiva Life Sciences™ Amersham™ sono composti da streptavidina coniugata con numerosi coloranti fluorescenti.
  • High specificity reagents
Applications:
in situ hybridization, flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulazione Questo prodotto viene fornito come solido liofilizzato in soluzione salina in tampone fosfato (fosfato di potassio 0.02M, NaCl 0.15M) pH 7.2, contenente 1%(w/v) di albumina sierica bovina e 0.1% (w/v) di sodio azide, ricostituito con 1 ml di acqua deionizzata, dispensazione in aliquote idonee
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso nell'analisi fluorescente dei campioni biotinalati
Quantità 1 mg
Product Type Cy3-Streptavidin
Contenuto kit Solido liofilizzato in soluzione salina in tampone fosfato (fosfato di potassio 0.02M, NaCl 0.15M) pH 7.2, contenente 1%(w/v) di albumina sierica bovina e 0.1% (w/v) di sodio azide, ricostituito con 1 ml di acqua deionizzata, dispensazione in aliquote idonee e congelatori
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .