Learn More
Cytiva Streptavidina-enzima coniugati Amersham™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
100 ml
Dimensione della confezione:
100µL
2mL
Descrizione
- High specificity reagents
- Conjugation achieved using the periodate coupling method described by Nakane and co-workers
- Sold on the basis of titer in an ELISA and performance in a western blot
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso in ECL™, western blotting, ELISA, immunocitochimica |
| Include | 2 ml di soluzione salina in tampone fosfato (fosfato di sodio 0.1M, cloruro di sodio 0.1M, pH 7.4) contenente 1%(w/v) di albumina sierica bovina e un agente antimicrobico |
| Quantità | 100 ml |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- ||Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol