Learn More
Cytiva Amersham™ TE 70 and TE 70 PWR Semi-Dry Transfer Unit
Codice prodotto. 10420550 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Modello:
TE 70 ECL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10420550
Marca: Cytiva TE70
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Electrotransfer proteins from polyacrylamide gels up to 14 x 16cm (TE 77 PWR) and 21 x 26cm (TE 77) in size in less than one hour
  • Long-lasting, perforated platinum-titanium and stainless-steel electrodes give uniform, contamination-free transfers
  • Requires minimal buffer, only enough to saturate blotting papers and membranes
  • Uses low current (0.5A) and voltage (30V) for transfers: safer and more economical
  • Suitable for gels up to 14 × 16 cm
  • Tested for use with Amersham™ ECL Western Blotting reagents
  • Automatic stopping feature; the transfer is stopped when buffer gets depleted, preventing overheating
  • TE 70 does not come with a power supply
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Semi-Dry Transfer Unit
Dimensioni gel 14 x 16 cm
Include 25 sheets blotting paper, 50 sheets cellophane, 2 solid masks, masks for 7 x 8 cm and 14 x 16 cm gels.
Modello TE 70 ECL
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Altezza (sistema metrico) 9 cm