Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 50 Kda
Codice prodotto. p-7232202 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
24Pack
Include:
24 Amicon Ultra NMWCO 50 KDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 17271822
Marca: Merck ACS505024
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
MWCO 50 kDa
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Regenerated Cellulose (RC)
Include 24 Amicon Ultra NMWCO 50 KDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Quantità 24Pack
Tipo Centrifugal Filters
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 12 cm