Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amido Black 10B, 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Codice prodotto. p-7042284
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15420227
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61978.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.487 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1064-48-8
Formula molecolare C22H14N6Na2O9S2
Molecular Weight (g/mol) 616.487
Numero MDL MFCD00004017
InChI Key HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Acid black 1; C.I. 20470
PubChem CID 44134531
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Amido Black 10B
Concentrazione 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Beilstein 5374263
Peso formulazione 616.49
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid