Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amido Black 10B, Electrophoresis Reagent
Codice prodotto. 15478299
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15478299
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66798.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.487 g/mol
Used to stain proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1064-48-8
Formula molecolare C22H14N6Na2O9S2
Molecular Weight (g/mol) 616.487
Numero MDL MFCD00004017
InChI Key HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo C.I. 20470,Naphthalene Black 10B
PubChem CID 44134531
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Amido Black 10B
Beilstein 5374263
Peso formulazione 616.49
Imballaggio Glass bottle
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amido Black 10B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Acid Black 1