Learn More
Macherey-Nagel™ Amino Phases Polygosil™
Codice prodotto. 10388101 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione particelle:
5 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10388101
Marca: Macherey-Nagel™ 711360.10
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 60 Å
Tecnica Liquid Chromatography
Quantità 10 g
Tipo Polygosil NH2 Phases