Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Immobilization Kit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ AminoLink Coupling Resin is crosslinked 4% beaded agarose that has been activated with aldehyde groups to enable covalent immobilization of antibodies and other proteins through primary amines.
Highlights:
AminoLink Coupling Resin – aldehyde-activated crosslinked 4% beaded agarose
Ideal for antibodies and other proteins – immobilize molecules via primary amines (-NH2)
Flexible coupling conditions – efficient (>85%) coupling over a wide range of pH (4 to 10) and buffer conditions (PBS or other non-amine buffer with or without organic solvent
Stable, permanent immobilization – coupling reaction results in stable, leak-resistant secondary amine bond between resin and ligand
Better than immobilization to CNBr-activated agarose – bond is more stable and uncharged, resulting in less nonspecific binding in affinity purification procedures
Versatile and reusable – prepared affinity resin is adaptable to column and batch affinity techniques and the resin is reusable for typical applications based on protein binding interactions
Includes:
Kit contains pre-packed AminoLink Columns, coupling buffer, quenching buffer, wash solution, sodium cyanoborohydride solution, and column accessories
Specifica
Specifica
| Descrizione | AminoLink Immobilization Kit, 2mL |
| Content And Storage | Sufficient For: Immobilizing 2 to 20 mg of protein per column • AminoLink Columns, 2mL, 5 columns • AminoLink Coupling Buffer (pH 7.0), 250 mL • Quenching Buffer, 50 mL • Wash Buffer, 240 mL • Sodium Cyanoborohydride Solution, 5M, 0.5 mL • Column Accessories Store at 4°C |
| Product Line | AminoLink |
| Quantità | 5 Column Kit |
| Bersaglio | Antibody |
| Tipo | Immobilization Kit |
| Fase stazionaria | Aldehyde |
| Sufficiente per | 5 Protein Immobilizations |
| Formato | Spin Column |
| Tipo di colonna | Affinity, Agarose Resin |
Sicurezza e movimentazione
- AminoLink Immobilization Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- EUH204-Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P331-NON provocare il vomito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide