missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminopurvalanol A, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18034282
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18034282

Marca: Tocris Bioscience 2072/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Selective cdk inhibitor; potently inhibits cdk1, cdk2 and cdk5

Cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor (reported IC50 values are 20 - 35 nM for cdk1, cdk2 and cdk5). Also inhibits ERK1 (IC50 = 12.0 μM) and ERK2 (IC50 = 3.1 μM) and is 3000-fold selective over a range of other protein kinases (IC50 >100 μM). Arrests cell cycle at G2/M boundary (IC50 = 1.25 μM), and induces apoptosis at concentrations >10 μM. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 220792-57-4
Formula molecolare C19H26ClN7O
Molecular Weight (g/mol) 403.915
InChI Key RAMROQQYRRQPDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo d0dm5s, aminopurvalanol a and ng-97
PubChem CID 9549304
IUPAC Name 2-[[6-(3-amino-5-chloroanilino)-9-propan-2-ylpurin-2-yl]amino]-3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)C(CO)NC1=NC2=C(C(=N1)NC3=CC(=CC(=C3)N)Cl)N=CN2C(C)C

Specifica

Materiale o nome chimico Aminopurvalanol A
Quantità 10 mg
Peso formulazione 403.91
Percent Purity >98%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato