Learn More
Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane, AcroSeal™
Codice prodotto. p-2716152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 10501892
Marca: Thermo Scientific Acros 368381000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Colore Colorless
Nota nome 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Formula molecolare H3N
Formula lineare NH3
Numero MDL MFCD00011418
Concentrazione 0.4 to 0.6M
Fieser 05,15
Densità 1.0230g/mL
Indice di Merck 15, 488
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
IUPAC Name ammonia
Molecular Weight (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Peso formulazione 17.03
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1.023
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 11°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Dioxane, Ammonia