Learn More
Ammonia Solution, 1M, Chem-Lab
Codice prodotto. 11975517
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11975517
Marca: Chem-Lab CL05.0101.1000
Suitable for laboratory use and titrations. Ammonia Solution, 1M, Chem-Lab is a solution of ammonia in water, with 35.05g NH4OH per 1L H2O. It can be used to study chromatography, base solutions, analytical reagents, titration and volumetric solutions.
Ammonium hydroxide solution can be used to study chromatography, base solutions, analytical reagents, titration and volumetric solutions.
  • Aqueous ammonia is used as a complexant and base.
  • It can dissolve silver oxide residues.
  • When mixed with dilute hydrogen peroxide in the presence of a metal ion, the peroxide decomposes rapidly.
  • Aqueous ammonia can be used as a precursor to some alkyl amines.
  • Ammonia solution is found in household and jewelry cleaning agents, and has many industrial and commercial applications.
Specifica
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Concentrazione 1M
Numero MDL MFCD00066650
Densità 0.98g/mL
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantità 1 L
SMILES N.O
IUPAC Name amine hydrate
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Peso formulazione 35.05g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35.05g NH4OH per 1L H2O
Normalità 1 N (±0.002, 20°C)
Solvente o matrice Water
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia 1 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonia