Learn More
WTW™ Kit di analisi per ammonio e ammoniaca
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- For waste water, drinking water
- Chromate (chromium VI and total chromium) cell test kit
- Photometric test method
- This test is highly accurate and easy to use
Specifica
Specifica
| Analiti | Blu di indofenolo (reazione di Berthelot) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, acqua potabile, acqua di mare |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta CombiCheck per ammoniaca (NH3) |