Learn More
WTW™ Ammonia and Ammonium Test Kits
Click to view available options
N. di test:
90
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Analiti | Indophenol blue (Berthelot reaction), NH4-x: Salyticate |
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, drinking water, sea water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 90 |
| Sufficiente per | 25 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | CombiCheck Ammonium (NH4) cell test kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium Cell Test A6/25 252072_ Method: photometric_0.20 - 8.00 mg/l NH
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium nitroprusside, troclosene sodium,dihydrate