Learn More
WTW™ Kit di analisi per ammonio e ammoniaca
Click to view available options
Tipo:
Calcium Reagent Test Kit
Cuvette
Kit di test reagenti CombiCheck per ammonio (NH4)
Sulfate (SO4) Reagent Test Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Analiti | Tannin |
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, drinking water, sea water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Photoflex™ photometers |
| N. di test | 200 |
| Range | 0 to 50 mg/L NH4-N, 0.5 to 64.4 mg/L NH4+ |
| Sufficiente per | 200 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | Sulfate (SO4) Reagent Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vario Ammonia Cyanurate F5 ml
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: lithium hydroxide, sodium dichloroisocyanurate, dihydrate