Learn More
WTW™ Kit di analisi per ammonio e ammoniaca
Click to view available options
Tipo:
Calcium Reagent Test Kit
Cuvette
Kit di test reagenti CombiCheck per ammonio (NH4)
Sulfate (SO4) Reagent Test Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, drinking water, sea water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers |
| Include | Certificates |
| Quantità | 25 Pack |
| Range | 2 to 150 mg/L NH4-N, 2.6 to 193 mg/L NH4+ |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | Cuvette |