Learn More
WTW™ Kit di analisi per ammonio e ammoniaca
Codice prodotto. p-8001768
Click to view available options
Tipo:
Calcium Reagent Test Kit
Cuvette
Kit di test reagenti CombiCheck per ammonio (NH4)
Sulfate (SO4) Reagent Test Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11748214
Marca: WTW™ 251998
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Analiti Tannin
Da utilizzare con (applicazione) For waste water, drinking water, sea water
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Photoflex™ photometers
N. di test 200
Range 0 to 50 mg/L NH4-N, 0.5 to 64.4 mg/L NH4+
Sufficiente per 200 Tests
Metodo test Photometric
Tipo Sulfate (SO4) Reagent Test Kit
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vario Ammonia Cyanurate F5 ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: lithium hydroxide, sodium dichloroisocyanurate, dihydrate