Learn More
Ammonia, ca. 7N solution in methanol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Plastic Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonia |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Nota nome | ca. 7N Solution in Methanol |
| CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
| Formula molecolare | H3N |
| Formula lineare | NH3 |
| Concentrazione | 6.0 to 7.5N |
| Numero MDL | MFCD00011418 |
| Fieser | 05,15 |
| Densità | 0.7700g/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.