Learn More
Alla France™ Ammonia Density Hydrometer
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
dimLengthMetric
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Ammonia Density Hydrometer |
| Accuracy | ±0.004g/mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Intervallo di gravità specifica | 0.800 to 1.000 g/mL |