Learn More
Ammonia, Dilute R1, EP Grade, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
- Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
- Ready to use reagent eliminates the time and labor of preparing precise volumetric solutions
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonia Hydroxide |
| CAS | 1336-21-6, 7732-18-5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | H5NO |
| Numero MDL | MFCD00066650 |
| Sinonimo | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
| InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.O |
| IUPAC Name | azano; idrossido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- AMMONIA DILUTE R1
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonia