Learn More
Ammonia Dilute R3 solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Ammonia, dilute R3 |
| Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1004703 |
| Elemento | Ammonia, dilute R3 |
| Quantità | 1000 mL |
| Grado | Eu. Ph. |