Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia Medium Range Portable Photometer
Click to view available options
Range:
0 to 9.99mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Medium Range Portable Photometer |
| Accuracy | ±0.05mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ammonia |
| Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 192 mm |
| Sorgente luminosa | Light Emitting Diode |
| Range | 0 to 9.99mg/L |
| Risoluzione | 0.01mg/L |
| Peso (sistema metrico) | 0.36 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 104 mm |