Learn More
Soluzione di ammoniaca 0,25 M, certificata, per HPLC, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10144483 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10144483
Marca: Fisher Chemical J/0100/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 12
Colore Incolore
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantità 500 mL
SMILES N.O
IUPAC Name ammonium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Forma fisica Liquido