Learn More
Ammonia Solution, 0.5M in Dioxane, Honeywell™
Codice prodotto. 15615440 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 15615440
Marca: Honeywell-Fluka 407666100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
0.5 M in dioxane
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
IUPAC Name ammonia
SMILES N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia solution
Colore Colorless
Formula lineare NH3
Concentrazione 0.5M in dioxane
Numero UN UN1165
Densità 1.023g/mL at 25°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Peso formulazione 17.03g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 4.16psi (20°C), 11.73psi (55°C)
Forma fisica Liquid