Learn More
Ammonia Solution 20-22%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11954131 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
500mL
Codice prodotto. 11954131
Marca: Fisher Chemical A470500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ammonia Solution 20-22%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.