Learn More
Ammonia Solution, 20%, Extra Pure, SLR, d=0.92, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
1L, Amber glass bottle
Specifica
Specifica
| pH | 13.6 |
| Colore | Colorless |
| CAS | 1336-21-6 |
| Formula molecolare | H5NO |
| Numero MDL | MFCD00066650 |
| InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.O |
| IUPAC Name | amine hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 35.05 |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydroxide