Learn More
Ammonia solution, 20%, extra pure, SLR, d=0.92, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10224252 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
5L, HDPE plastic bottle
Codice prodotto. 10224252
Marca: Fisher Chemical A/3366/21
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 13.6
Colore Colorless
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC Name amine hydrate
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Imballaggio HDPE plastic bottle
Densità vapore 0.59
Pressione del vapore 500 hPa 50
Forma fisica Liquid