Learn More
Ammonia solution 25%, AR, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
:
2.5 L
Specifica
Specifica
| CAS | 1336-21-6 |
| Intervallo percentuale saggio | 24 to 28% |
| Formula molecolare | H5NO |
| Numero MDL | MFCD00066650 |
| Sinonimo | Ammonium hydroxide |
| InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| Quantità | 2.5 L |
| SMILES | N.O |
| IUPAC Name | ammonium hydroxide |
| Molecular Weight (g/mol) | 35.05 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.