Learn More
Ammonia Solution, 2M in Isopropanol, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15655360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 15655360
Marca: Honeywell-Fluka 392693100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
2.0 M in isopropanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonia solution
Punti di ebollizione 60°C
Formula lineare NH3
Concentrazione 2.0M in isopropanol
Numero UN UN1219
Densità 0.773g/mL at 25°C
Quantità 100 mL
IUPAC Name ammonia
Punto d'infiammabilità 4°C (39.2°F)
Peso formulazione 17.03g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 6.34psi (20°C), 20.22psi (55°C)
Forma fisica Liquid