Learn More
Ammonium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10518610 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
250g
500g
5kg
Codice prodotto. 10518610
Marca: Fisher Chemical A/3440/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H7NO2, CAS Number-631-61-8, 500g, White, 77.08g/mol, 114 deg.C, 13066, Plastic powder jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Numero MDL 13066
Specifica
Punto di fusione 114°C
Colore White
pH 7
Imballaggio Plastic keg
Quantità 5 kg
Peso formulazione 77.08g/mol
Forma fisica Solid