Learn More
Ammonium Acetate, Extra Pure, SLR, Crystals, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10468010 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 10468010
Marca: Fisher Chemical A/3400/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Molecular Weight (g/mol) 77.08
Numero MDL 13066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ammonium acetate
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 114°C
Colore White
pH 7
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C2H7NO2
Quantità 500 g
Peso formulazione 77.08g/mol
Forma fisica Solid