Learn More
Ammonium Acetate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
250g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 114°C |
| CAS | 631-61-8 |
| Colore | White |
| pH | 7 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | C2H7NO2 |
| Numero MDL | 13066 |
| Peso formulazione | 77.08g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |