Learn More
Ammonium Acetate, HPLC Grade, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
- For Use in High Performance Liquid Chromatography; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | C2H7NO2 |
| Sinonimo | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
| InChI Key | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
| IUPAC Name | azano; acetato |
| Molecular Weight (g/mol) | 77.083 |
| PubChem CID | 517165 |
| Vedi altri risultati |