Descrizione
- For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
- Tested for UHPLC-MS suitability
- Highest solvent purity for low detection limits
- Extremely low MS baseline noise.
- Exemplary lot-to-lot reproducibility
- Low levels of trace metals
- Packaged in plastic bottles
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | C2H7NO2 |
| Formula lineare | CH3CO2NH4 |
| Numero MDL | MFCD00013066 |
| Beilstein | 4186741 |
| Sinonimo | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
| InChI Key | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium acetate