Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, Reagent Grade, ≥99% (Titration), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120163 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15607640
Marca: Honeywell Research Chemicals A2140500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade,≥99% (titration)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-26-1
Formula molecolare AlH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 453.313
Numero MDL MFCD00149958
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC Name aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 93.5°C
Colore White
pH 2.6 (at 25°C)
Quantità 500 g
Formula lineare AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 453.33g/mol
Percent Purity ≥99% (titration)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 1.640g/cm3 at 20°C