Learn More
Ammonium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15661030 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15661030
Marca: Honeywell-Fluka 112131KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-33-7
Formula molecolare CH5NO3
Molecular Weight (g/mol) 79.06
Numero MDL MFCD00012138
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC Name carbonic acid amine
SMILES N.OC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bicarbonate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Quantità 1 kg
Formula lineare NH4HCO3
Beilstein 4329606
Peso formulazione 79.06g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydrogencarbonate