Learn More
Ammonium carbamate, 98%
Codice prodotto. 11333417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11333417 50 g 50g
11343417 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11333417 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018134.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Ammoniating agent | CAS: 1111-78-0 | CH6N2O2 | 78.071 g/mol
Ammonium carbamate is used in the preparation of fertilizers. It acts as an ammoniating agent. It plays an important role in the formation of carbamoyl phosphate, which is essential for urea cycle and pyrimidines production. In addition to this, it is used in the preparation of trimethylsilyl carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1111-78-0
Formula molecolare CH6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 78.071
Numero MDL MFCD00013010
InChI Key BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate
PubChem CID 517232
IUPAC Name azanium;carbamate
SMILES C(=O)(N)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbamate
Punto di fusione 60° (sublimation)
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Beilstein 3914091
Informazioni di solubilità Soluble in cold water and ammonium hydroxide. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Peso formulazione 78.07
Densità 1.6
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbamate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium carbamate