Learn More
Ammonium carbonate, for analysis
Codice prodotto. 10511272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10511272
Marca: Thermo Scientific Acros 196651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00010890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC Name diazanium;carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
Punto di fusione 58.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Formula lineare (NH4)2CO3
Indice di Merck 15, 505
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Peso formulazione 96.09
Percent Purity ≥30.0% (NH3)
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Carbonic acid, diammonium salt