Learn More
Ammonium Carbonate Solution According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- European Pharmacopoeia Reagent, Solution
- High-purity stable product developed and tested for European pharmacopoeia (EP) applications.
- Used for the preparation of other reagents (4.1.1), identification reactions of ions and functional groups (2.3.1) and as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs
- This Reagecon EP reagent is accurate, stable and reproducible.
- Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle GL45 |
| Forma fisica | Liquid |
| Tecnica | EP Testing |
| Quantità | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ammonium carbonate solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium carbonate